AuftragsverfolgungKontakt
Vanillinsäure
Vanillinsäure
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. ROTH3685.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Vanillinsäure
Artikelnr. ROTH3685.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  121-34-6
Vanillinsäure
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  121-34-6
Preis
50,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
  • CAS Nummer:121-34-6
  • Formel:C₈H₈O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002551
  • Molekulargewicht:168.15 g/mol
  • Merck-Index:12,10068
  • Siedepunkt:353 °C (1013 hPa)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-466-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g