Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Mineralölindustrie-Standards
Linde type A zeolite, BCR® CRM
Linde type A zeolite, BCR® CRM
Linde type A zeolite, BCR® CRM
Catalog # SIALBCR705-10G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Linde type A zeolite, BCR® CRM
Catalog # SIALBCR705-10G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
VE:
10 g
Bezeichnung:
Zeolite, Linde type A
Specifications
About this item
Product Details
Product Details