2-Methylindolin
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. PROOMM0477.08
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:6872-06-6
- Formel:C₉H₁₁N
- MDL-Nummer:MFCD00005706
- Molekulargewicht:133.19 g/mol
- Siedepunkt:228 °C (1013 hPa)
- Dichte:1,0236 g/cm³ (15 °C)
- EINECS:229-971-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 mg