AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylindolin
2-Methylindolin
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE13901024-100G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2-Methylindolin
Artikelnr. MOLE13901024-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  6872-06-6
2-Methylindolin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  6872-06-6
Preis
140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:6872-06-6
  • Formel:C₉H₁₁N
  • MDL-Nummer:MFCD00005706
  • Molekulargewicht:133.19 g/mol
  • Siedepunkt:228 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,0236 g/cm³ (15 °C)
  • EINECS:229-971-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g