AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromisatin
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLEM63936113
Marketsource
Anbieter:   Molekula
5-Bromisatin
Artikelnr. MOLEM63936113
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  87-48-9
5-Bromisatin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  87-48-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
  • CAS Nummer:87-48-9
  • Formel:C₈H₄BrNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00149345
  • Molekulargewicht:226.03 g/mol
  • EINECS:201-747-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen