AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromisatin
Marketsource
Anbieter:   CHEMPUR
5-Bromisatin
Anbieter:  CHEMPUR
Marketsource
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
  • CAS Nummer:87-48-9
  • Formel:C₈H₄BrNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00149345
  • Molekulargewicht:226.03 g/mol
  • EINECS:201-747-7
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information