Schiff-Reagenz stark, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 1.02572.1000
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 L
- Seq:5037
- Pk Info:Preparation Capacity 5000 - 6000 slides
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Dichte:1.014 g/cm3 (20 °C)
:GHS07
MDL-Nummer:MFCD00081985