Kaffeesäure
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. ROTH5574.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- CAS Nummer:331-39-5
- Formel:C₉H₈O₄
- MDL-Nummer:MFCD00004392
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:12,01673
- Siedepunkt:366 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:234…237 °C
- EINECS:206-361-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 mg