AuftragsverfolgungKontakt
4-Hydroxyzimtsäure | Avantor
4-Hydroxyzimtsäure
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. ROTH9906.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
4-Hydroxyzimtsäure
Artikelnr. ROTH9906.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7400-08-0
4-Hydroxyzimtsäure
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  7400-08-0
Preis
24,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
  • CAS Nummer:7400-08-0
  • Formel:C₉H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00004399
  • Molekulargewicht:164.16 g/mol
  • EINECS:231-000-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g