3-Hydroxyzimtsäure
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ROTH9904.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: m-Hydroxycinnamic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
- CAS Nummer:588-30-7
- Formel:C₉H₈O₃
- MDL-Nummer:MFCD00004390
- Molekulargewicht:164.158 g/mol
- EINECS:209-615-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g