AuftragsverfolgungKontakt
3-Hydroxyzimtsäure | Avantor
3-Hydroxyzimtsäure
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE21455098-100G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
3-Hydroxyzimtsäure
Artikelnr. MOLE21455098-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  588-30-7
3-Hydroxyzimtsäure
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  588-30-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  m-Hydroxycinnamic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
  • CAS Nummer:588-30-7
  • Formel:C₉H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00004390
  • Molekulargewicht:164.158 g/mol
  • EINECS:209-615-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.