AuftragsverfolgungKontakt
Ethylphenylacetat
Ethylphenylacetat
Glass bottle for solids, 1 g
  ROTH4434.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Ethylphenylacetat
  ROTH4434.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  101-97-3
Ethylphenylacetat
Glass bottle for solids, 1 g
 :  101-97-3
1 * 1 g
  •  :101-97-3
  •  :C₁₀H₁₂O₂
  •  :MFCD00009178
  •  :164.2 g/mol
  •  :13,03872
  •  :226 °C (1013 hPa)
  •  :–29 °C
  •  :1,03 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-993-8
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g