ContactUsLinkComponent
2-Methyl-1-Propanol
  PROOCHE152
 :  
undefined
2-Methyl-1-Propanol
  PROOCHE152
 :  
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2 mL
  • Seq:
    2145
 :
 :74.12 g/mol
 :13,05148
 :107,9 °C (1013 hPa)
 :–108 °C
 :0,802 g/cm³ (20 °C)
 :28 °C
 :201-148-0
 :1212
 :3,III
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :Raumtemperatur
 :78-83-1
 :(CH₃)₂CHCH₂OH
 :MFCD00004740