2-Methyl-1-Propanol
PROOCHE152
:
- Packung:Glass bottle
- VE:2 mL
- Seq:2145
:
:74.12 g/mol
:13,05148
:107,9 °C (1013 hPa)
:–108 °C
:0,802 g/cm³ (20 °C)
:28 °C
:201-148-0
:1212
:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:Raumtemperatur
:78-83-1
:(CH₃)₂CHCH₂OH
:MFCD00004740