2-Methyl-1-Propanol
Catalog # EHERC15142000
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
:74.12 g/mol
Merck Index:13,05148
Boiling Pt:107,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–108 °C
Density:0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:28 °C
EINECS:201-148-0
UN:1212
ADR:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:78-83-1
Formula:(CH₃)₂CHCH₂OH
MDL Number:MFCD00004740