Vortex-Mischer, digital
Product Details & Documents
Dieser hochbelastbare digitale Vortex-Mischer ist ideal für Anwendungen, die wiederholbare Ergebnisse erfordern. Der Mischer verfügt über Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen für genaue Geschwindigkeits- und Zeitergebnisse (Minuten und Sekunden). Das robuste Design und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb dieses Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich.
- Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Geschwindigkeit sorgt für eine konstante, gleichmäßige Mischwirkung.
- Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit oder eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
- Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Kann bei 4 bis 40 °C verwendet werden (von 20 bis max. 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
Zwei Betriebsarten „Touch“-Modus zum Mischen von Röhrchen, wenn Becherkopf oder Universalhalter mit Abdeckung gedrückt ist, oder „On“-Modus bei Verwendung eines der Zubehörteile für Dauerbetrieb.
Delivery information: Lieferumfang: Becherkopf, Universalhalter mit Abdeckung, Schaumstoff-Mikroröhrcheneinsatz für (38) 1,5 bis 2,0 ml Mikroröhrchen sowie abnehmbares 3-adriges Kabel und Stecker.
Specifications
- Cat. No.:OHAU30392136
- Modell:VXHDDG
- Orbit:4,9 mm
- Motorleistung Aufnahme:30 W
- B×T×H:241×168×160 mm
- Max. Kapazität:1,1 kg
- Schüttelbewegung:Orbital
- Drehzahlbereich:Betriebsmodus: 300 - 2500 min⁻¹;
Touch Modus: 300–3500 min⁻¹ - Gewicht:6,7 kg