AuftragsverfolgungKontakt
Filtertrichter, mikro | Avantor
Filtertrichter, mikro
35 mm
Artikelnr. HACH2584335
Anbieter:   Hach
Filtertrichter, mikro
Artikelnr. HACH2584335
Anbieter:  Hach
Filtertrichter, mikro
Filtertrichter, mikro
35 mm
Preis
8,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for micro work, filling burets, manometers, and small bottles.
Spezifikationen
  • I-Ø oben:
    35 mm