ContactUsLinkComponent
tert-Butylmethylether
  EHERC15084600
 :  
undefined
tert-Butylmethylether
  EHERC15084600
 :  
  • VE:
    5 mL
  • Seq:
    2210
 :
 :88.15 g/mol
 :13,06059
 :55,2 °C (1013 hPa)
 :–108,6 °C
 :0,7405 g/cm³ (20 °C)
 :–28 °C
 :Raumtemperatur
 :216-653-1
 :2398
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :1634-04-4
 :(CH₃)₃COCH₃
 :MFCD00008812