tert-Butylmethylether 99+% für die HPLC
Catalog # 41839.AK
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
CAS Number:1634-04-4
:
Formula:(CH₃)₃COCH₃
MDL Number:MFCD00008812
:88.15 g/mol
Merck Index:14,6032
Boiling Pt:55…56 °C
Melting Pt:–109 °C
Density:0,742
EINECS:216-653-1
UN:2350
ADR:3,II
:verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Flash Pt:–25 °C (–13 °F)
:GHS02
:GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur