AuftragsverfolgungKontakt
2-Propylvaleriansäure
2-Propylvaleriansäure
Glass bottle for solids, 1 mg
Artikelnr. FITZ10-V12-M605121
2-Propylvaleriansäure
Artikelnr. FITZ10-V12-M605121
CAS Nummer:  99-66-1
2-Propylvaleriansäure
Glass bottle for solids, 1 mg
CAS Nummer:  99-66-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
  • CAS Nummer:99-66-1
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002672
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Merck-Index:12,10049
  • Siedepunkt:220 °C (1013 hPa)
  • Dichte:0,905 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:111 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-777-3
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 mg