ContactUsLinkComponent
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL221511-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL221511-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :160.17 g/mol
Melting Pt:> 300 °C
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:219-201-1
CAS Number:2386-54-1
Formula:C₄H₉NaO₃S
MDL Number:MFCD00007540