ContactUsLinkComponent
Flasche, Weithals, LDPE, mit Schraubverschluss
  HUEN420600
undefined
Flasche, Weithals, LDPE, mit Schraubverschluss
  HUEN420600
  • Ext.Ø:
    77 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    154 mm
  • Hals I-Ø:
    39 mm
  • Hals A-Ø:
    50 mm
  • VE:
    1
LDPE, durchscheinend.
  • Bruchsicher und lebensmittelecht
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Spülmaschinenfest und zum Gefrieren geeignet
  • Temperaturbeständig: -20 bis +70 °C
Ideal zur Aufbewahrung von Proben. Lässt sich leicht zusammendrücken und behält seine Form.