AuftragsverfolgungKontakt
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilisiert
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilisiert
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. A13397.AP
Gesundheit
Entzündlich
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilisiert
Artikelnr. A13397.AP
CAS Nummer:  111-96-6
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilisiert
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilisiert
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  111-96-6
Preis
63,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 111-96-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Ether-like Melting Point: -64° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1736101 Merck Reference: 14,3165 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008503
Synonyme:  2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
  • CAS Nummer:111-96-6
  • Formel:C₆H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008503
  • Molekulargewicht:134.18 g/mol
  • Merck-Index:14,3165
  • Siedepunkt:161…162 °C
  • Schmelzpunkt:–64 °C
  • Dichte:0,944
  • Blitzpunkt:51 °C (124 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3271
  • ADR:3,III
  •  :Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
  • EINECS:203-924-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL