AuftragsverfolgungKontakt
BIS-TRIS-Propan
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. MOLE14988162-500G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
BIS-TRIS-Propan
Artikelnr. MOLE14988162-500G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  64431-96-5
BIS-TRIS-Propan
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  64431-96-5
Preis
1 075,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
  • CAS Nummer:64431-96-5
  • Formel:C₁₁H₂₆N₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00004689
  • Molekulargewicht:282.34 g/mol
  • EINECS:264-899-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen