1,6-Diaminohexan
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. ROTH4465.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
- CAS Nummer:124-09-4
- Formel:C₆H₁₆N₂
- MDL-Nummer:MFCD00008243
- Molekulargewicht:116.21 g/mol
- Merck-Index:13,04713
- Siedepunkt:205 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:39…42 °C
- Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:80 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-679-6
- UN:2280
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.