Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Taurin
Taurin, SAFC®
Taurin, SAFC®
SIALT4571-1KG
:
Merck
:
Taurin, SAFC®
SIALT4571-1KG
:
Merck
:
Packung:
Glasflasche für Feststoffe
VE:
1 kg
Seq:
4024
:
:
125.15 g/mol
:
13,09163
:
300 °C
:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
:
Raumtemperatur
:
203-483-8
:
107-35-7
:
C₂H₇NO₃S
:
MFCD00008197