AuftragsverfolgungKontakt
Taurin
Taurin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # MOLE13830142-1KG
Marketsource
Supplier:   Molekula
Taurin
Catalog # MOLE13830142-1KG
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  107-35-7
Taurin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  107-35-7
Price
205,00 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • CAS Number:107-35-7
  • Formula:C₂H₇NO₃S
  • MDL Number:MFCD00008197
  • Molecular Weight:125.15 g/mol
  • Merck Index:13,09163
  • Melting Pt:300 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:203-483-8
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.