AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin
Entzündlich
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Triethylamin
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Triethylamin
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS Nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00009051
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Merck-Index:13,09740
  • Siedepunkt:90 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–115 °C
  • Dichte:0,729 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–11 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 15,50 €
    15,50 €
    1 * 100 mL
       15,50 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 24,40 €
    24,40 €
    1 * 500 mL
       24,40 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 39,40 €
    39,40 €
    1 * 1 L
       39,40 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 74,30 €
    74,30 €
    1 * 2,5 L
       74,30 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource