VWR® Basic ESD-Baretthauben
Weiß, 580 mm
Artikelnr. 113-8900
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- Antistatische Eigenschaften
Gewicht: 10 g/m²
:
:
:
:
: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
:
Spezifikationen
- Ø:580 mm
- Farbe:Weiß
- Cat. No.:113-8900
- Antistatisch:+
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Elektronik / Halbleiterindustrie|Industrie|Lebensmittel-Bereich