ContactUsLinkComponent
Corrosive
Irritant
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98% (durch komplexometrische Analyse), Calbiochem®
Catalog # 34103-500
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98% (durch komplexometrische Analyse), Calbiochem®
Catalog # 34103-500
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
About this item
 :
 :452.23 g/mol
Merck Index:12,03557
Melting Pt:> 300 °C
Density:6,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-573-9
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:13235-36-4
Formula:C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
MDL Number:MFCD00150027