AuftragsverfolgungKontakt
Sarkosin
Sarkosin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # MOLEM29103605
Marketsource
Supplier:   Molekula
Sarkosin
Catalog # MOLEM29103605
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  107-97-1
Sarkosin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  107-97-1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
  • CAS Number:107-97-1
  • Formula:C₃H₇NO₂
  • MDL Number:MFCD00004279
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck Index:12,08519
  • Boiling Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:63 °C
  • Density:1,301 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-538-6
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg