Ethylpropionat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. ROTH6650.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Propionic acid ethyl ester
- CAS Nummer:105-37-3
- Formel:C₅H₁₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009308
- Molekulargewicht:102.13 g/mol
- Merck-Index:13,03878
- Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–74 °C
- Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-291-4
- UN:1195
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g



