ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
Artikelnr. EUTEECPCDWP65044K
Lieferant:  EUTECH
undefined
Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
Artikelnr. EUTEECPCDWP65044K
Lieferant:  EUTECH
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    −10,0...+110,0 °C
  • Bezeichnung:
    Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
  • Modell:
    PCD 650
  • ISE Genauigkeit:
    0,5 % full scale (monovalent); 1 % full scale (divalent)
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,5 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • DO-Bereich:
    0,00 - 90,00 mg/l
  • DO resolution:
    0,01 mg/l; 0,1 %
  • Konformität:
    IP67
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
    ±1 % full scale
  • Kalibrierung der Leitfähigkeit:
    4 points (1 per range) auto, 5 points (1 per range) manual
  • Zellkonstante Leitfähigkeit:
    0,010 - 10,000 cm⁻¹
  • Leitfähigkeitsbereich:
    0 - 500 mS/cm
  • Auflösung der Leitfähigkeit:
    0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
  • Anschlüsse:
    DC phono sockets, BNC, 8 pin connector, 6 pin connector
  • Sauerstoff – Luftdruckbereich:
    450 - 825 mmHg or 59,9 - 109,9 kPa
  • DO Kalibrierung:
    1 point
  • Sauerstoff - Sättigung:
    0 - 600,0 %
  • DO Genauigkeit:
    ±0,2 mg/l
  • Kapazität Datenprotokollierung:
    Up to 500 data sets
  • Display:
    With backlight
  • ISE Kalibrierung:
    Up to 8 points
  • ISE Auflösung:
    2 - 3 digits
  • ISE Bereich:
    0,001 - 19900
  • Ausgänge:
    IrDA, RS232C (LED)
  • Stromversorgung:
    4× 1,5 V AA alkaline batteries or 9 V DC adapter, 500 mA
  • Salinität - Genauigkeit:
    ±1 % full scale
  • Salinität - Bereich:
    0 - 80,00 ppt
  • Salinität - Auflösung:
    0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt
  • TDS - Genauigkeit:
    ±1% full scale
  • TDS - Bereich:
    0 - 500,0 ppt
  • TDS - Auflösung:
    0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt / 0,1 ppt
  • Temperatur - Kompensation:
    ATC/MTC (0...100 °C)
  • Gewicht:
    0,46 kg
  • B×T×H:
    95×57×183 mm
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,2
  • mV - Bereich:
    ±2000,0
  • mV - Auflösung:
    0,1
  • pH - Genauigkeit:
    ±0,002
  • pH - Kalibrierung:
    1 (offset) to 6 points
  • pH - Bereich:
    –2,000...+20,000
  • pH - Auflösung:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This portable meter enables users to measure pH, mV, conductivity, TDS, salinity, ions, dissolved oxygen and temperature values. It simultaneously measures and displays up to four parameters.
  • Accepts two-cell and four-cell conductivity probe to measure up to 500 m/s — meter measures pure water
  • Selectable multi-point calibration for more accurate conductivity measurements or single-point calibration for quick, convenient calibration with no mistakes
  • Electrode status report, calibration data and simultaneous display of up to 4 parameters
  • Rugged and IP67-rated waterproof for applications in harsh environments; meter floats on water
  • Recorded readings individually stamped with time and date in GLP compliant format
  • HI-LO limit alarm for easy quality control – Meter alerts when readings fall outside selected ranges
  • Wireless Information Technology: No wires, no cables — Transfer data from meter to computer with the press of a button
Ideal for environmental testing, water quality testing, industrial applications and aquaculture.
Delivery: Supplied with pH electrode ECFC7252203B, 4-cell conductivity electrode ECCONSEN9203J, dissolved oxygen probe ECDOHANDYNEW (all electrodes come with 3 m cables), DAS software, multi-probe holder, power adapter and carrying kit set incl. a plastic carrying case, 1× pH 4.01, pH 7.00 buffer solutions, storage solution and 1× deionised (rinse) water (60 ml each).