Paracetamol
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Artikelnr. PROOICRS0377
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
- CAS Nummer:103-90-2
- Formel:C₈H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00002328
- Molekulargewicht:151.16 g/mol
- Merck-Index:13,00048
- Siedepunkt:388 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:168 °C
- Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-157-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg