AuftragsverfolgungKontakt
Paracetamol
Paracetamol
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
Catalog # EDQMP0300000
Supplier:   EDQM
Paracetamol
Catalog # EDQMP0300000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  103-90-2
Paracetamol
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
CAS Number:  103-90-2
Price
270,00 €
Log in for availability
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyms:  Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
  • CAS Number:103-90-2
  • Formula:C₈H₉NO₂
  • MDL Number:MFCD00002328
  • Molecular Weight:151.16 g/mol
  • Merck Index:13,00048
  • Boiling Pt:388 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:168 °C
  • Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:203-157-5
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 mg