AuftragsverfolgungKontakt
Acetanilid
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. PROOICRS0201
Reizend
Acetanilid
Artikelnr. PROOICRS0201
CAS Nummer:  103-84-4
Acetanilid
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  103-84-4
Preis
253,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N-Phenylacetamide
  • CAS Nummer:103-84-4
  • Formel:C₈H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00008674
  • Molekulargewicht:135.17 g/mol
  • Merck-Index:13,00051
  • Siedepunkt:304 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:115 °C
  • Dichte:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:174 °C
  • EINECS:203-150-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g
Spezifikationen