Acetanilid
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
PROOLGC2605
: N-Phenylacetamide
- :103-84-4
- :C₈H₉NO
- :MFCD00008674
- :135.17 g/mol
- :13,00051
- :304 °C (1013 hPa)
- :115 °C
- :1,22 g/cm³ (20 °C)
- :174 °C
- :203-150-7
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg