Hydroxyharnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. MOLEM18908038
Marketsource
Anbieter: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS Nummer:127-07-1
- Formel:CH₄N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00007943
- Molekulargewicht:76.05 g/mol
- Merck-Index:13,04874
- Siedepunkt:296 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:142…144 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-821-7
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g