Harnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Cytiva
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS Nummer:57-13-6
- Formel:NH₂CONH₂
- MDL-Nummer:MFCD00008022
- Molekulargewicht:60.06 g/mol
- Merck-Index:13,09935
- Siedepunkt:197 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:132,7 °C
- Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer17131901_DATA FILE 17131901_DATA FILE 1
Technisches Datenblatt
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Weitere Produktdetails
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g