AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Formamid
Glasflasche, 250 mL
  ROTHP040.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Formamid
  ROTHP040.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  75-12-7
Formamid
Formamid
Glasflasche, 250 mL
 :  75-12-7
59,70 €
1 * 250 mL
 :  Carbamaldehyde
  •  :75-12-7
  •  :HCONH₂
  •  :MFCD00007941
  •  :45.04 g/mol
  •  :13,04261
  •  :210 °C (1013 hPa)
  •  :2 °C
  •  :1,1334 g/cm³ (20 °C)
  •  :79 °C
  •  :Kühlschrank
  •  :200-842-0
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL