AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Kunststoffflasche, 500 mL
Catalog # ROCH11814320001
Health
Marketsource
Supplier:   ROCHE
Formamid
Catalog # ROCH11814320001
Supplier:  ROCHE
Marketsource
CAS Number:  75-12-7
Formamid
Formamid
Kunststoffflasche, 500 mL
CAS Number:  75-12-7
Price
143,00 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  Carbamaldehyde
  • CAS Number:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • MDL Number:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Merck Index:13,04261
  • Boiling Pt:210 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:2 °C
  • Density:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Flash Pt:79 °C
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
Specifications