Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung, steril
Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung, steril
ICNA091682049
:
MP Biomedicals
:
Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung, steril
ICNA091682049
:
MP Biomedicals
:
Packung:
Glass bottle
VE:
100 mL
Seq:
2440
:
:
110.04 g/mol
:
~1,267 g/ml (lit.)
:
Raumtemperatur
:
204-024-4
:
113-24-6
:
CH₃COCOONa
:
MFCD00002586