AuftragsverfolgungKontakt
Ethyllinoleat | Avantor
Ethyllinoleat
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. ROTH3198.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Ethyllinoleat
Artikelnr. ROTH3198.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  544-35-4
Ethyllinoleat
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  544-35-4
Preis
41,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9Z,12Z-Octadecadienoic acid ethyl ester, Linoleic acid ethyl ester, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid ethyl ester, (9Z,12Z)-Ethyl octadeca-9,12-dienoate
  • CAS Nummer:544-35-4
  • Formel:C₂₀H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009535
  • Molekulargewicht:308.5 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:208-868-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.