D(+)-Biotin
Glass bottle, 1 mL
Artikelnr. FITZ20-BG20
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS Nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- MDL-Nummer:MFCD00005541
- Molekulargewicht:244.31 g/mol
- Merck-Index:13,01231
- Schmelzpunkt:232…233 °C
- Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-399-3
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:1 mL