Parteck® SI 450 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT NF, FCC, JSFA geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
1.03557.9028
:
- Packung:Kartonschachtel
- VE:25 kg
- Seq:656
:
:13,08797
:295 °C (1013 hPa)
:94…98 °C
:1,524 g/cm³ (20 °C)
:>100 °C
:182.17 g/mol
:Raumtemperatur
:200-061-5
:50-70-4
:98201-93-5
:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
:MFCD00004708