Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20002000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20002000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    38444-84-7
  • Bezeichnung:
    2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Bezeichnung:
    2,3,3'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 20)

Specifications

About this item