Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 123) 10 µg/ml in Isooctan
Artikelnr. EHERL20012300IO
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:65510-44-3
- Bezeichnung:2,3',4,4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 123) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₅Cl₅
- Bezeichnung:2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123)