Specifications
- VE:30 mL
- Bezeichnung:Yellow IHC chromogen (HRP)
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Lagerbedingungen:Long term
- Lagertemperatur:4 °C
Specifications
About this item
Das gelbe IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase(HRP)-basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Gelbes High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
- Unverwechselbare, leuchtend gelbe Farbe, die leicht von anderen Farbstoffen zu unterscheiden ist
- System kann in jeglichen automatisierten Systemen sowie manuell verwendet werden
Delivery: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.