Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Fluorbenzol 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 47895.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Fluorbenzol 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 47895.
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    462-06-6
  • Bezeichnung:
    Fluorbenzol 1.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₆H₅F
  • Bezeichnung:
    Fluorobenzen

Specifications

About this item