Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Chloroform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # SUPL40021
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organischer Referenzstandard, Chloroform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # SUPL40021
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    67-66-3
  • Bezeichnung:
    Chloroform 5.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    CHCl₃
  • Bezeichnung:
    Chloroform

Specifications

About this item