Blaues IHC-Chromogen (AP), HIGHDEF®
ENZOADI9501500030
:
- VE:30 mL
- Bezeichnung:Blue IHC chromogen (AP)
- Seq:02
- Lagerbedingungen:Long term
- Lagertemperatur:4 °C
Das blaue IHC-Chromogen (AP) ist für die Verwendung in AP- (Alkalische Phosphatase) basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Leuchtend blaue Farbe für AP-aktivierte Entwicklung
- Formulierung für höhere Stabilität der Arbeitslösung
- Chromogen-Substrat-System ist sowohl zur manuellen als auch automatisierten Durchführung geeignet
: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.